NCXAUAH20
Gold Nanospheres
Silica-Shelled, 20 nm, NanoXact, 1 mg/mL in ethanol, Aminated / Cationic Silica
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
nanospheres
concentração
1 mg/mL in ethanol
tamanho de partícula
20 nm
Categorias relacionadas
Aplicação
Our silica shelled gold nanoparticles possess robust surface and exhibit high stability in variety of solvents. The silica shell offers a versatile surface for attaching functional groups or creating hydrophobic & hydrophilic surfaces. The presence of silica shell on the surface of gold nanoparticles also allows their easier deposition onto substrates and incorporation into different solvents, resins, and curable materials while protecting them from aggregation and preserving their optical properties.
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)