Documentos Principais
N2875
Sigma-Aldrich
Naphthol AS-D acetate
Sinônimo(s):
3-(Acetyloxy)-N-(2-methylphenyl)-2-naphthalenecarboxamide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C20H17NO3
Número CAS:
Peso molecular:
319.35
Beilstein:
2666666
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)Oc1cc2ccccc2cc1C(=O)Nc3ccccc3C
InChI
1S/C20H17NO3/c1-13-7-3-6-10-18(13)21-20(23)17-11-15-8-4-5-9-16(15)12-19(17)24-14(2)22/h3-12H,1-2H3,(H,21,23)
chave InChI
PMRFWCJXRSRVPS-UHFFFAOYSA-N
Substratos
Substrate for histochemical localization of esterases
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)