Documentos Principais
N21006
Sigma-Aldrich
3-Nitrophenyl disulfide
98%
Sinônimo(s):
Bis(3-nitrophenyl) disulfide, Nitrophenide
About This Item
Fórmula linear:
(O2NC6H4)2S2
Número CAS:
Peso molecular:
308.33
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
98%
pf
78-80 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[O-][N+](=O)c1cccc(SSc2cccc(c2)[N+]([O-])=O)c1
Pictogramas
Environment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
D M Schmatz
Parasitology, 114 Suppl, S81-S89 (1997-01-01)
A metabolic pathway known as the mannitol cycle has been identified in Eimerian parasites. The pathway is a shunt off of the glycolytic pathway at fructose-6-phosphate (F6P). Two enzymes convert F6P to mannitol and two other enzymes are responsible for
J J Allocco et al.
The Journal of parasitology, 87(6), 1441-1448 (2002-01-10)
Unsporulated oocysts of the protozoan parasite Eimeria tenella contain high levels of mannitol, which is thought to be the principal energy source for the process of sporulation. Biosynthesis and utilization of this sugar alcohol occurs via a metabolic pathway known