Documentos
N19001
Sigma-Aldrich
3-Nitro-1,8-naphthalic anhydride
technical grade
Sinônimo(s):
3-Nitronaphthalene-1,8-dicarboxylic anhydride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H5NO5
Número CAS:
Peso molecular:
243.17
Beilstein:
23762
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
grau
technical grade
pf
247-249 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[O-][N+](=O)c1cc2C(=O)OC(=O)c3cccc(c1)c23
InChI
1S/C12H5NO5/c14-11-8-3-1-2-6-4-7(13(16)17)5-9(10(6)8)12(15)18-11/h1-5H
chave InChI
FLFLZYYDLIKGJQ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3