Documentos Principais
MT51344026
Mettler Toledo InLab® 74 series conductivity probe
InLab® 741, cable L 5 m, Mini-DIN connector
About This Item
Código UNSPSC:
39121436
NACRES:
NB.79
Materiais
stainless steel shaft
descrição
2 pole stainless steel cell
cell constant 0.105 cm-1
fabricante/nome comercial
Mettler-Toledo 51344026
faixa de medição de condutividade
0.001-500 μS/cm
C × L
120 mm × 12 mm
cabo C
5 m
Informações legais
InLab is a registered trademark of Mettler-Toledo, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)