Documentos Principais
MT51343176
Mettler-Toledo InLab® Hydrofluoric pH electrode
for use with hydrofluoric acid
About This Item
Código UNSPSC:
41115604
NACRES:
NB.79
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
glass membrane (HF)
glass shaft
descrição
Reference electrolyte 3 mol/L KCl
Reference system ARGENTHAL, with Ag+ -trap
S7 connector
without cable
fabricante/nome comercial
Mettler-Toledo 51343176
faixa de medição de temperatura
0-100 °C
C × diâmetro
120 mm × 12 mm
faixa de pH
1-11
Descrição geral
InLab® Hydrofluoric pH electrode is a glass-body, combination pH electrode with S7 screw head. The pH sensing bulb is made from a special glass which resists hydrofluoric acid.
Special glass used in production of glass sensing bulb makes electrode resistant to HF bearing media.
ARGENTHAL reference system improves service life and measurement accuracy at differing sample temperatures. Different cables can be connected to the S7 screw head allowing use with a wide range of meters.
  • ARGENTHAL reference
  • HF resistant bulb
  • Detachable cable
Informações legais
ARGENTHAL is a trademark of Mettler-Toledo, Inc.
InLab is a registered trademark of Mettler-Toledo, Inc.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)