Documentos Principais
MT51343161
Mettler-Toledo InLab® Semi-Micro-L pH electrode
for measuring in deep vessels with small or narrow necks.
About This Item
Código UNSPSC:
41115604
NACRES:
NB.79
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
glass shaft
glass, U membrane
descrição
Reference electrolyte 3 mol/L KCl
Reference system ARGENTHAL, with Ag+ -trap
S7 connector
Without cable
fabricante/nome comercial
Mettler-Toledo 51343055
faixa de medição de temperatura
0-100 °C
C × diâmetro
230 mm × 6 mm
faixa de pH
0-14
Descrição geral
The InLab® Semi-Micro-L is a glass-body, semi-micro combination pH electrode with S7 screw head.
Designed for measuring in deep vessels with small or narrow necks.
Designed with a shaft diameter of just 6 mm the InLab® Semi-Micro-L is able to measure pH in the small or narrow neck vessels.
Combination design avoids use of separate reference and indicating electrodes. The innovative Safelock closing ring gives easy access for re-filling reference electrolyte and complete sealing when closed. Different cables can be connected to the S7 screw head allowing use with a wide range of meters.
  • 6 mm diameter shaft
  • 230 mm shaft length
  • Combination design
  • Safelock closing ring
  • Detachable cable
Informações legais
ARGENTHAL is a trademark of Mettler-Toledo, Inc.
InLab is a registered trademark of Mettler-Toledo, Inc.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)