Documentos Principais
MT51340024
Mettler Toledo electrode adapter NS 14/15 to 12 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.79
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
fabricante/nome comercial
Mettler-Toledo 51340024
Descrição geral
Adapter sleeve to NS 14.5 for sensors with 12–15 mm shaft diameter (material: PE)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)