MT51302070
Mettler-Toledo technical buffer
pH 9.21, volume 30 x 20 mL , sachets
Sinônimo(s):
liquid pH 9.21 buffer
About This Item
Produtos recomendados
esterilidade
non-sterile
Formulário
liquid
fabricante/nome comercial
Mettler-Toledo 51302070
volume
30 x 20 mL , sachets
pH
9.21
Descrição geral
Características e benefícios
- High-quality Mettler-Toledo Rainbow I buffers for accurate sensor calibration and maintenance.
- Small volume packaging (single-use sachets) ensures guaranteed fresh solutions and ease of use.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)