Documentos Principais
MT51300170
Mettler-Toledo conductivity standard
Mettler-Toledo conductivity standard
Conductivity: 500 μs/cm, volume 250 mL
Sinônimo(s):
conductivity calibration standard
About This Item
Código UNSPSC:
51191600
NACRES:
NB.79
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Formulário
liquid
fabricante/nome comercial
Mettler-Toledo 51300170
volume
250 mL
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Questions
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-Only Review