Documentos Principais
MT51107678
Mettler Toledo DX series ISE half-cells electrode
Copper selective
About This Item
Código UNSPSC:
39121436
NACRES:
NB.79
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
membrane (Solid state)
shaft (POM)
fabricante/nome comercial
Mettler-Toledo 51107678
faixa de medição
1.0-1.0-4
faixa de medição de temperatura
0-80 °C
pH
2-8
Descrição geral
Modular and versatile the METTLER TOLEDO DX series ion-selective half-cells consist of two elements: a universal shaft and an ion-specific membrane module. This module may be exchanged allowing you to measure the ion of your choice. Just order the membrane kit specific for that ion, mount the new module onto the shaft of your ISE half-cell, and you have a new ISE!
electrolyte for reference electrode: 1 mol/L KNO3, ISA solution: 1 mol/L KNO3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)