Documentos
MNO000023
Sigma-Aldrich
2-Fluoro-1.4-bis-(trifluoromethyl)benzene
AldrichCPR
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H3F7
Peso molecular:
232.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
forma
solid
InChI
1S/C8H3F7/c9-6-3-4(7(10,11)12)1-2-5(6)8(13,14)15/h1-3H
chave InChI
KAGRJEBZBWYSJK-UHFFFAOYSA-N