Key Documents
M87800
Sigma-Aldrich
1-Morpholinocyclohexene
98%
Sinônimo(s):
4-(1-Cyclohexen-1-yl)morpholine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H17NO
Número CAS:
Peso molecular:
167.25
Beilstein:
118696
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.514 (lit.)
pb
118-120 °C/10 mmHg (lit.)
densidade
0.995 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C1CCC(=CC1)N2CCOCC2
InChI
1S/C10H17NO/c1-2-4-10(5-3-1)11-6-8-12-9-7-11/h4H,1-3,5-9H2
chave InChI
IIQFBBQJYPGOHJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
154.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
68 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter