Documentos Principais
M8422
Sigma-Aldrich
5-Methoxyflavone
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H12O3
Número CAS:
Peso molecular:
252.26
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
cadeia de caracteres SMILES
COc1cccc2OC(=CC(=O)c12)c3ccccc3
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)