Key Documents
M73001
Sigma-Aldrich
3-Methylpiperidine
99%
Sinônimo(s):
β-Pipecoline, 3-Pipecoline
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H13N
Número CAS:
Peso molecular:
99.17
Beilstein:
79807
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
99%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.447 (lit.)
pb
125-126 °C/763 mmHg (lit.)
densidade
0.845 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC1CCCNC1
InChI
1S/C6H13N/c1-6-3-2-4-7-5-6/h6-7H,2-5H2,1H3
chave InChI
JEGMWWXJUXDNJN-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Reactant for synthesis of:
  • Phenylpropenamide derivatives for anti-hepatitis B virus activity
  • CB2 receptor agonists for treatment of chronic pain
  • Aurora kinase inhibitors
  • Spiroimidazolidinone NPC1L1 inhibitors
  • 1,3,5-Oxadiazinones
  • Selective serotonin 5-HT6 receptor antagonists
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
69.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
21 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)