Key Documents
M70606
Sigma-Aldrich
3-Methyl-1-phenylpyrazole
98%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H10N2
Número CAS:
Peso molecular:
158.20
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
98%
pf
34-36 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccn(n1)-c2ccccc2
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)