Documentos Principais
M60406
Sigma-Aldrich
3-Methyl-2-nitrobenzoic acid
98%
Sinônimo(s):
2-Nitro-m-toluic acid
About This Item
Fórmula linear:
CH3C6H3(NO2)CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
181.15
Beilstein:
1960698
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
98%
pf
220-223 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cccc(C(O)=O)c1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H7NO4/c1-5-3-2-4-6(8(10)11)7(5)9(12)13/h2-4H,1H3,(H,10,11)
chave InChI
DGDAVTPQCQXLGU-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)