M59807
4-Methyl-3-nitroaniline
97%
Sinônimo(s):
3-Nitro-4-methylaniline, 3-Nitro-p-toluidine, 4-Amino-2-nitro-toluene
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
pf
74-77 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc(N)cc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H8N2O2/c1-5-2-3-6(8)4-7(5)9(10)11/h2-4H,8H2,1H3
chave InChI
GDIIPKWHAQGCJF-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?