Documentos Principais
M5773
Sigma-Aldrich
cis-2-Methyl-7-octadecene
~95%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C19H38
Número CAS:
Peso molecular:
266.51
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
~95%
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCC\C=C/CCCCC(C)C
InChI
1S/C19H38/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19(2)3/h13-14,19H,4-12,15-18H2,1-3H3/b14-13-
chave InChI
XDBKLFODBADBED-YPKPFQOOSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Pheromone inhibitor.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)