M2913
Maleic acid dipotassium salt
~98% (titration)
Sinônimo(s):
cis-Butenedioic acid, Toxilic acid
About This Item
Ensaio
~98% (titration)
cadeia de caracteres SMILES
[K+].[K+].[O-]C(=O)\C=C/C([O-])=O
InChI
1S/C4H4O4.2K/c5-3(6)1-2-4(7)8;;/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8);;/q;2*+1/p-2/b2-1-;;
chave InChI
SHPKCSFVQGSAJU-UAIGNFCESA-L
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)