Documentos Principais
M2014
Sigma-Aldrich
5-Methoxy-3-(2-nitrovinyl)indole
Sinônimo(s):
5-Methoxy-3-(2′-nitroethenyl)indole, NSC 88875
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H10N2O3
Número CAS:
Peso molecular:
218.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc2[nH]cc(\C=C\N(=O)=O)c2c1
InChI
1S/C11H10N2O3/c1-16-9-2-3-11-10(6-9)8(7-12-11)4-5-13(14)15/h2-7,12H,1H3/b5-4+
chave InChI
NAIAZIKEFZGLDL-SNAWJCMRSA-N
Aplicação
Reactant for preparation of:
  • Inhibitors of mitogen activated protein kinase-activated protein kinase 2 (MK-2)
  • Indole lipoic acid derivatives as antioxidants effective against lipid peroxidation
  • Indole ethylamine derivatives as melatonin analogs
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)