Documentos Principais
L550001-HH
Sigma-Aldrich
Cap B2
configured for ÄKTA® and OligoPilot®
Sinônimo(s):
Cap B
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
tipo
for DNA synthesis
linha de produto
Proligo Reagents
embalagem
pkg of 1 × 1.25 L (L550251-01)
Impurezas
≤200 ppm water content (Karl Fischer)
compatibilidade
configured for ÄKTA® and OligoPilot®
Nota de preparo
Acetonitrile / Pyridine 6/4 (v/v)
Informações legais
OligoPilot is a registered trademark of Cytiva
ÄKTA is a registered trademark of Cytiva
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
62.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
17 °C
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)