Documentos
L498300
1-{3-[4-CYCLOHEXYL-2-(1H-PYRROL-1-YL)PHENOXY]-2-HYDROXYPROPYL}-4-(2-METHOXYPHENYL)PIPERAZIN-1-IUM CHLORIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C30H40ClN3O3
Número CAS:
Peso molecular:
526.125
Número MDL:
Outras notas