Documentos
L498025
N-(2-(2-((ANILINOCARBONYL)OXY)ETHOXY)ET)-N,N-DI-ME-1-TETRADECANAMINIUM CHLORIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C27H49ClN2O3
Número CAS:
Peso molecular:
485.156
Número MDL:
Outras notas