Documentos
L492574
N'-{(E)-[3-(4-FLUOROPHENYL)-1-PHENYL-1H-PYRAZOL-4-YL]METHYLIDENE}-4-[(4-METHYLBENZYL)OXY]BENZOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C31H25FN4O2
Número CAS:
Peso molecular:
504.569
Número MDL:
Outras notas