Documentos
L478733
N'-(1-(4-CHLOROPHENYL)ETHYLIDENE)-3-(4-ETHYLPHENYL)-1H-PYRAZOLE-5-CARBOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C20H19ClN4O
Número CAS:
Peso molecular:
366.854
Número MDL:
Outras notas