Documentos
L478695
2-(4-ETHYLPHENOXY)-N-(2,2,2-TRICHLORO-1-{[(4-METHOXY-2-NITROANILINO)CARBOTHIOYL]AMINO}ETHYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C20H21Cl3N4O5S
Número CAS:
Peso molecular:
535.837
Número MDL:
Outras notas