Documentos
L475432
N'-[(E)-(2-FLUOROPHENYL)METHYLIDENE]-2-({5-[(4-METHYLBENZYL)SULFANYL]-1,3,4-THIADIAZOL-2-YL}SULFANYL)ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C19H17FN4OS3
Número CAS:
Peso molecular:
432.564
Número MDL:
Outras notas