Documentos
L475424
[2-((E)-{[({5-[(4-METHYLBENZYL)SULFANYL]-1,3,4-THIADIAZOL-2-YL}SULFANYL)ACETYL]HYDRAZONO}METHYL)PHENOXY]ACETIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C21H20N4O4S3
Número CAS:
Peso molecular:
488.61
Número MDL:
Outras notas