Documentos
L473847
N'-[(E)-1-(3,4-DICHLOROPHENYL)ETHYLIDENE]-2-[(4-ETHYL-5-PHENYL-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL)SULFANYL]ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C20H19Cl2N5OS
Número CAS:
Peso molecular:
448.377
Número MDL:
Outras notas