Documentos
L473065
2-(4-ETHYLPHENOXY)-N-(2,2,2-TRICHLORO-1-{[(2,4-DICHLOROANILINO)CARBOTHIOYL]AMINO}ETHYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C19H18Cl5N3O2S
Número CAS:
Peso molecular:
529.703
Número MDL:
Outras notas