Documentos
L470236
4-{(E)-[3-(2-FURYLMETHYL)-4-OXO-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-5-YLIDENE]METHYL}-2-METHOXYPHENYL 4-NITROBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C23H16N2O7S2
Número CAS:
Peso molecular:
496.521
Número MDL:
Outras notas