Documentos
L470015
ETHYL 4-{[2-{[4-(ETHOXYCARBONYL)ANILINO]CARBONYL}-3-(3-PHENOXYPHENYL)ACRYLOYL]AMINO}BENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C34H30N2O7
Número CAS:
Peso molecular:
578.627
Número MDL:
Outras notas