Documentos
L469327
3-ALLYL-2-[(3,3-DIMETHYL-2-OXOBUTYL)SULFANYL]-5,6,7,8-TETRAHYDRO[1]BENZOTHIENO[2,3-D]PYRIMIDIN-4(3H)-ONE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C19H24N2O2S2
Número CAS:
Peso molecular:
376.543
Número MDL:
Outras notas