Documentos
L466743
ISOPROPYL [(3-ALLYL-4-OXO-3,4,5,6,7,8-HEXAHYDRO[1]BENZOTHIENO[2,3-D]PYRIMIDIN-2-YL)SULFANYL]ACETATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C18H22N2O3S2
Número CAS:
Peso molecular:
378.516
Número MDL:
Outras notas