Documentos
L465453
3-(4-CHLOROPHENYL)-5-((3-METHOXYBENZYL)THIO)-4H-1,2,4-TRIAZOL-4-AMINE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C16H15ClN4OS
Número CAS:
Peso molecular:
346.841
Número MDL:
Outras notas