Documentos
L464651
2-BR-4-(((3-(2-F-PH)-5-MERCAPTO-4H-1,2,4-TRIAZOL-4-YL)IMINO)ME)-6-METHOXYPHENOL
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C16H12BrFN4O2S
Número CAS:
Peso molecular:
423.266
Número MDL:
Outras notas