Documentos
L461466
N'-(4-((4-CL-BENZYL)OXY)-3-ETHOXYBENZYLIDENE)2-(2,4-DI-CL-PHENOXY)ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C24H21Cl3N2O4
Número CAS:
Peso molecular:
507.805
Número MDL:
Outras notas