Documentos
L457019
N-(4-METHYLPHENYL)-2-OXO-2-(2-(3-PHENOXYBENZYLIDENE)HYDRAZINO)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C22H19N3O3
Número CAS:
Peso molecular:
373.415
Número MDL:
Outras notas