Documentos
L456551
N-(4-ETHYLPHENYL)-2-(2-(4-METHYLBENZYLIDENE)HYDRAZINO)-2-OXOACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C18H19N3O2
Número CAS:
Peso molecular:
309.371
Número MDL:
Outras notas