Documentos
L450456
2-((4,5-DIBENZYL-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL)THIO)-N-(4-ETHYLPHENYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C26H26N4OS
Número CAS:
Peso molecular:
442.587
Número MDL:
Outras notas