Documentos
L447145
2-((4-(((4-ETHOXYANILINO)CARBOTHIOYL)AMINO)PH)THIO)-N-(4-METHOXYPHENYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C24H25N3O3S2
Número CAS:
Peso molecular:
467.613
Número MDL:
Outras notas