Documentos
L445371
5-(TRIFLUOROMETHYL)-4-{[(E)-(3,4,5-TRIMETHOXYPHENYL)METHYLIDENE]AMINO}-2,4-DIHYDRO-3H-1,2,4-TRIAZOLE-3-THIONE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C13H13F3N4O3S
Número CAS:
Peso molecular:
362.333
Número MDL:
Outras notas