Documentos
L444014
2-[(5-{[(4-METHYLPHENYL)SULFANYL]METHYL}-4-PHENYL-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL)SULFANYL]-N-(4-PHENOXYPHENYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C30H26N4O2S2
Número CAS:
Peso molecular:
538.695
Número MDL:
Outras notas