Documentos
L442178
1-ALLYL-3-[(4-CHLOROPHENYL)SULFONYL]-2-IMINO-1,2-DIHYDRO-5H-DIPYRIDO[1,2-A:2,3-D]PYRIMIDIN-5-ONE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C20H15ClN4O3S
Número CAS:
Peso molecular:
426.885
Número MDL:
Outras notas