Documentos
L438405
(5Z)-5-{[3-(4-CHLOROPHENYL)-1-PHENYL-1H-PYRAZOL-4-YL]METHYLENE}-3-HEPTYL-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-4-ONE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C26H26ClN3OS2
Número CAS:
Peso molecular:
496.098
Número MDL:
Outras notas