Documentos
L435368
4-(4-BUTOXYBENZOYL)-5-(4-ETHYLPHENYL)-3-HYDROXY-1-(5-METHYL-1,3,4-THIADIAZOL-2-YL)-1,5-DIHYDRO-2H-PYRROL-2-ONE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C26H27N3O4S
Número CAS:
Peso molecular:
477.587
Número MDL:
Outras notas