Documentos
L432504
2-(2-FUROYLAMINO)-N-(3-PYRIDINYLMETHYL)-4,5,6,7-TETRAHYDRO-1-BENZOTHIOPHENE-3-CARBOXAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C20H19N3O3S
Número CAS:
Peso molecular:
381.457
Número MDL:
Outras notas