Documentos
L431443
2-IMINO-10-METHYL-N-[2-(4-MORPHOLINYL)ETHYL]-5-OXO-1-(2-PHENYLETHYL)-1,5-DIHYDRO-2H-DIPYRIDO[1,2-A:2,3-D]PYRIMIDINE-3-CARBOXAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C27H30N6O3
Número CAS:
Peso molecular:
486.579
Número MDL:
Outras notas