Documentos
L429643
5-BENZYLIDENE-2-(4-BROMOPHENYL)(1,3)THIAZOLO(3,2-B)(1,2,4)TRIAZOL-6(5H)-ONE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C17H10BrN3OS
Número CAS:
Peso molecular:
384.257
Número MDL:
Outras notas